Merck
SY3H3D679DDA
Synthonix Corporation
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutanoate
Größe auswählen
5 G
CHF 78.37
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 90.62
Lieferanten-SKU: C39647-5G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 78.37
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 90.62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C39647-5G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
calcium bis(3-hydroxy-3-methylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
InChIKey
WLJUMPWVUPNXMF-UHFFFAOYSA-L
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/39647.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39647.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)