Wichtige Dokumente
SY3H3D679C9E
Synthonix Corporation
2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B59141-250MG
CHF 78.37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B59141-250MG
CHF 78.37
Iupac Name
2-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-13-10-11-16-15-8-4-5-9-17(15)20(18(16)12-13)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H
InChIKey
SOODLDGRGXOSTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59141.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)