Merck
SY3H3D679120
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 89.39
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 102.87
Lieferanten-SKU: B57894-250MG
CHF 89.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 89.39
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 102.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B57894-250MG
CHF 89.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-12(15-10-11)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChIKey
SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57894.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57894.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)