Merck
SY3H3D67907B
Synthonix Corporation
6-Benzyl-5,7-dihydro-5,7-dioxopyrrolo[3,4-b]pyridine
Größe auswählen
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
Lieferanten-SKU: B57473-250MG
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B57473-250MG
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-benzyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(6H)-dione
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c17-13-11-7-4-8-15-12(11)14(18)16(13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
InChIKey
DWUBVULEMQOCPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to red powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57473.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57473.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)