Merck
SY3H3D678F7F
Synthonix Corporation
7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one
Größe auswählen
250 MG
CHF 86.94
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 157.98
Lieferanten-SKU: B56866-250MG
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 86.94
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 157.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B56866-250MG
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-(4-bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
InChIKey
MBOHAVAGDOGRBS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56866.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/56866.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)