Wichtige Dokumente
SY3H3D678E3F
Synthonix Corporation
(S)-Benzyl (2-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B55837-250MG
CHF 90.62
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B55837-250MG
CHF 90.62
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
benzyl (3S)-2-oxotetrahydro-3-furanylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c14-11-10(6-7-16-11)13-12(15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
InChIKey
FKWDZIFOVOUDAG-JTQLQIEISA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55837.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)