Wichtige Dokumente
SY3H3D678DC1
Synthonix Corporation
1,3-Bis(3-(dimethylamino)propyl)urea
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B55163-10G
CHF 88.17
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B55163-10G
CHF 88.17
Iupac Name
N,N'-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea
Inchi Code
1S/C11H26N4O/c1-14(2)9-5-7-12-11(16)13-8-6-10-15(3)4/h5-10H2,1-4H3,(H2,12,13,16)
InChIKey
FCQPNTOQFPJCMF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55163.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)