Wichtige Dokumente
SY3H3D6788AF
Synthonix Corporation
6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B54046-100MG
CHF 96.74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B54046-100MG
CHF 96.74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3H2
InChIKey
OSDHOOBPMBLALZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54046.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)