Merck
SY3H3D6785DC
Synthonix Corporation
5-Bromo-8-fluoroquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-8-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h1-5H
InChIKey
KXPOUFUCFZQOQE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/50722.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50722.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)