Merck
SY3H3D677E10
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-iodoisopropylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.99
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-1-iodo-2-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrI/c1-6(2)8-5-7(10)3-4-9(8)11/h3-6H,1-2H3
InChIKey
LDOHQLFWSINTRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49703.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49703.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)