Merck
SY3H3D677BB7
Synthonix Corporation
5-Bromoisophthalaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromoisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO2/c9-8-2-6(4-10)1-7(3-8)5-11/h1-5H
InChIKey
QAQOLRCTTDVBAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47764.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47764.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)