Wichtige Dokumente
SY3H3D677B01
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B47269-1G
CHF 78.37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B47269-1G
CHF 78.37
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChIKey
YQDJZASWOJHHGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47269.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)