Merck
SY3H3D677421
Synthonix Corporation
4-Bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 101.64
1 G
CHF 106.54
5 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: B44193-250MG
CHF 101.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 101.64
1 G
CHF 106.54
5 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.91
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B44193-250MG
CHF 101.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
KVYHYUJRKYXVRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44193.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44193.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)