Merck
SY3H3D6773A2
Synthonix Corporation
Benzene-1,3,5-triamine trihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 219.22
Lieferanten-SKU: B43579-100MG
CHF 108.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 219.22
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.54
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B43579-100MG
CHF 108.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3,5-benzenetriamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.3ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;;/h1-3H,7-9H2;3*1H
InChIKey
GSPBVFMIOSWQJB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow or pale-gray to gray solid
Product Link
https://synthonix.com/43579.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43579.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)