Wichtige Dokumente
SY3H3D67725A
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B41915-5G
CHF 86.94
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B41915-5G
CHF 86.94
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H
InChIKey
XRXNWKIKQFEOGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41915.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)