Merck
SY3H3D676D1F
Synthonix Corporation
2-Bromo-3,5-dichloropyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.87
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloropyrazine
Inchi Code
1S/C4HBrCl2N2/c5-3-4(7)9-2(6)1-8-3/h1H
InChIKey
CCUUKMSFOYYAKB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/40275.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40275.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)