Wichtige Dokumente
SY3H3249F9E6
Synthonix Corporation
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: O5949-1G
CHF 488.66
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: O5949-1G
CHF 488.66
Iupac Name
2-oxa-6-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
QNHDSQFXHQLKGQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5949.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)