Wichtige Dokumente
SY3H3249F9B5
Synthonix Corporation
3-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M7278-250MG
CHF 317.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M7278-250MG
CHF 317.20
Iupac Name
3-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-4-5-2-7-3-6(5)9-8-4;;/h7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
InChIKey
GPBKNVKZBLVSQO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7278.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)