Wichtige Dokumente
SY3H3249F952
Synthonix Corporation
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M38595-250MG
CHF 89.39
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M38595-250MG
CHF 89.39
Iupac Name
methyl 2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
DXBHDBLZPXQALN-WCTZXXKLSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38595.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)