Wichtige Dokumente
SY3H3249F880
Synthonix Corporation
Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M21735-5G
CHF 80.82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M21735-5G
CHF 80.82
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-5-3-7(4-6-9)8(10)11-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
KYAOKPRJTMFBTQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21735.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)