Wichtige Dokumente
SY3H3249F70B
Synthonix Corporation
3-Fluoro-2-methylphenol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F38593-250MG
CHF 78.37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F38593-250MG
CHF 78.37
Iupac Name
3-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChIKey
OMGVVVBQKWNRQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38593.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)