Merck
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 83.27
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 96.74
Lieferanten-SKU: D38481-1G
CHF 83.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 83.27
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 96.74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.88
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D38481-1G
CHF 83.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChIKey
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)