Wichtige Dokumente
SY3H3249F2FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B38625-250MG
CHF 79.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B38625-250MG
CHF 79.60
Iupac Name
4-bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
InChIKey
ZQPKPGBEEFOTEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38625.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)