Merck
SY3H3249F103
Synthonix Corporation
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Größe auswählen
5 G
CHF 82.05
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 96.74
Lieferanten-SKU: A38484-5G
CHF 82.05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 82.05
10 G
CHF 84.50
25 G
CHF 96.74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A38484-5G
CHF 82.05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChIKey
RLMBRRQWBTWGMB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/38484.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38484.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)