Merck
SY3H315B0E19
Synthonix Corporation
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3H,10H2
InChIKey
UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37388.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37388.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)