Merck
SY3H309950D9
Synthonix Corporation
2-Amidinopyrimidine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 91.84
5 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: A32287-250MG
CHF 85.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 91.84
5 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A32287-250MG
CHF 85.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-pyrimidinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N4.ClH/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5;/h1-3H,(H3,6,7);1H
InChIKey
LZIYBABLVXXFGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown or Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/32287.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32287.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)