Merck
SY3H30452959
Synthonix Corporation
6-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 186.15
1 G
CHF 208.19
5 G
CHF 219.22
Lieferanten-SKU: P25532-250MG
CHF 186.15
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 186.15
1 G
CHF 208.19
5 G
CHF 219.22
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P25532-250MG
CHF 186.15
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-(tert-butoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H17N3O4/c1-12(2,3)19-11(18)15-5-4-7-8(6-15)13-14-9(7)10(16)17/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,16,17)
InChIKey
IHDFHXCBQLIARA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/25532.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25532.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)