Wichtige Dokumente
SY3H11AB1F7C
Synthonix Corporation
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B31695-100MG
CHF 402.93
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B31695-100MG
CHF 402.93
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2.2ClH/c9-7-3-6-1-2-10-5-8(6)11-4-7;;/h3-4,10H,1-2,5H2;2*1H
InChIKey
BCOZQULMJVQNJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31695.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)