Merck
SY3786986572
Synthonix Corporation
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
Größe auswählen
500 MG
CHF 549.90
1 G
CHF 794.85
5 G
CHF 2’276.80
Lieferanten-SKU: B27518-500MG
CHF 549.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 549.90
1 G
CHF 794.85
5 G
CHF 2’276.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B27518-500MG
CHF 549.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]heptane-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c8-6-1-2-7(9,5-6)4-3-6;;/h1-5,8-9H2;2*1H
InChIKey
GUDLRYJIDRCXEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/27518.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)