Merck
SY3786986281
Synthonix Corporation
exo-8-Boc-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane
Größe auswählen
1 G
CHF 611.14
5 G
CHF 1’701.17
10 G
CHF 3’342.33
Lieferanten-SKU: C8122-1G
CHF 611.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 611.14
5 G
CHF 1’701.17
10 G
CHF 3’342.33
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C8122-1G
CHF 611.14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1R,3r,5S)-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)7-9(6-10)8-14/h9-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-
InChIKey
UVURMTGIVKSLEM-JGPRNRPPSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8122.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8122.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)