Wichtige Dokumente
SY3514242433
Synthonix Corporation
2,6-diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D30082-250MG
CHF 819.35
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D30082-250MG
CHF 819.35
Iupac Name
2,6-diazaspiro[3.4]octan-5-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c9-5-6(1-2-8-5)3-7-4-6;/h7H,1-4H2,(H,8,9);1H
InChIKey
DIAPMTWSLPSUAM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30082.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)