Merck
SY3514242364
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl]carbamate
Größe auswählen
1 G
CHF 206.97
5 G
CHF 500.91
10 G
CHF 831.59
Lieferanten-SKU: D30004-1G
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 206.97
5 G
CHF 500.91
10 G
CHF 831.59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.37
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D30004-1G
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((1R,2R,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)-2-hydroxycyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O4/c1-14(2,3)20-13(19)15-10-8-9(6-7-11(10)17)12(18)16(4)5/h9-11,17H,6-8H2,1-5H3,(H,15,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
InChIKey
LSKOADYNXKBDTP-HBNTYKKESA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30004.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30004.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)