Wichtige Dokumente
SY3514242192
Synthonix Corporation
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M29723-5G
CHF 108.99
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M29723-5G
CHF 108.99
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-8-3-5(7-4-8)6(9)10-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29723.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)