Merck
SY3465085137
Synthonix Corporation
3-(prop-2-en-1-yl)azetidine; trifluoroacetic acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 280.46
500 MG
CHF 500.91
1 G
CHF 721.37
Lieferanten-SKU: P20750-250MG
CHF 280.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 280.46
500 MG
CHF 500.91
1 G
CHF 721.37
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P20750-250MG
CHF 280.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-allylazetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11N.C2HF3O2/c1-2-3-6-4-7-5-6;3-2(4,5)1(6)7/h2,6-7H,1,3-5H2;(H,6,7)
InChIKey
VQWLDBPVYSBGKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/20750.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20750.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)