Merck
SY3465084651
Synthonix Corporation
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Größe auswählen
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 96.74
Lieferanten-SKU: D22470-1G
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 96.74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D22470-1G
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h7,9H,1-6H2
InChIKey
HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/22470.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22470.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)