Merck
SY3465084616
Synthonix Corporation
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 206.97
250 MG
CHF 304.95
500 MG
CHF 415.18
Lieferanten-SKU: D18818-100MG
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 206.97
250 MG
CHF 304.95
500 MG
CHF 415.18
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D18818-100MG
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-10-5(9)3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
InChIKey
CXNARPJWYBRIKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18818.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/18818.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)