Merck
SY3465084380
Synthonix Corporation
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Größe auswählen
1 G
CHF 243.71
5 G
CHF 611.14
Lieferanten-SKU: B26192-1G
CHF 243.71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 243.71
5 G
CHF 611.14
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B26192-1G
CHF 243.71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-6-4-5-12(7-15)8(16)13-9(17)14-12/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14,16,17)
InChIKey
UDAAVVGTVULJRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26192.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/26192.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)