Wichtige Dokumente
SY3465084280
Synthonix Corporation
benzyl 3-(methylamino)azetidine-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B20785-1G
CHF 280.46
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B20785-1G
CHF 280.46
Iupac Name
benzyl 3-(methylamino)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-13-11-7-14(8-11)12(15)16-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13H,7-9H2,1H3
InChIKey
YKLRQIQMOPHXKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/20785.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)