Merck
SY3465084199
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 157.98
250 MG
CHF 194.72
500 MG
CHF 280.46
Lieferanten-SKU: B19445-100MG
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 157.98
250 MG
CHF 194.72
500 MG
CHF 280.46
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B19445-100MG
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-4-5-11(15,7-12)8-13/h13,15H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
BZUJNOSCUZJLSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19445.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19445.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)