Wichtige Dokumente
SY3432449637
Synthonix Corporation
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E14828-1G
CHF 206.97
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E14828-1G
CHF 206.97
Iupac Name
ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-11-7(10)8(2)4-6(9)5-8/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
WULIHYFQPZMMLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14828.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)