Merck
SY3432449364
Synthonix Corporation
3-Boc-8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane
Größe auswählen
250 MG
CHF 341.69
500 MG
CHF 611.14
1 G
CHF 892.83
Lieferanten-SKU: C14494-250MG
CHF 341.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 341.69
500 MG
CHF 611.14
1 G
CHF 892.83
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C14494-250MG
CHF 341.69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-9-4-5-10(8-15)11(9)6-14/h9-11H,4-5,7-8H2,1-3H3
InChIKey
YDWLHTXDHGRNQC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14494.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14494.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)