Merck
SY3432448037
Synthonix Corporation
4-Amino-6-methoxynicotinic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 390.68
250 MG
CHF 586.64
500 MG
CHF 929.57
Lieferanten-SKU: A12851-100MG
CHF 390.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 390.68
250 MG
CHF 586.64
500 MG
CHF 929.57
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A12851-100MG
CHF 390.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-6-methoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-12-6-2-5(8)4(3-9-6)7(10)11/h2-3H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
InChIKey
JJPXZQDQKRYINL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/12851.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/12851.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)