Merck
SY3432447404
Synthonix Corporation
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanol hydrochloride
Größe auswählen
500 MG
CHF 819.35
1 G
CHF 1’199.02
5 G
CHF 4’248.65
Lieferanten-SKU: A13284-500MG
CHF 819.35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 819.35
1 G
CHF 1’199.02
5 G
CHF 4’248.65
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A13284-500MG
CHF 819.35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1s,4s)-4-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H/t6-,7+;
InChIKey
DWWWGZSFABKRSP-UKMDXRBESA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13284.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/13284.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)