Merck
SY3428348660
Synthonix Corporation
3-Oxocyclobutyl acetate
Größe auswählen
1 G
CHF 157.98
5 G
CHF 379.66
10 G
CHF 699.32
Lieferanten-SKU: X11663-1G
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 157.98
5 G
CHF 379.66
10 G
CHF 699.32
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: X11663-1G
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-oxocyclobutyl acetate
Inchi Code
1S/C6H8O3/c1-4(7)9-6-2-5(8)3-6/h6H,2-3H2,1H3
InChIKey
FWHLIVHQAGFBOA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/11663.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11663.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)