Wichtige Dokumente
SY3428347723
Synthonix Corporation
5,5-Difluoropiperidine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D11005-500MG
CHF 721.37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D11005-500MG
CHF 721.37
Iupac Name
5,5-difluoro-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2/c7-6(8)2-1-4(5(10)11)9-3-6/h4,9H,1-3H2,(H,10,11)
InChIKey
BFZRDTSYFQNDDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11005.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)