Wichtige Dokumente
SY3428347656
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-methoxyquinazoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D10202-100MG
CHF 154.31
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D10202-100MG
CHF 154.31
Iupac Name
2,4-dichloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3
InChIKey
DJLGBZOLTZXCHN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10202.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)