Wichtige Dokumente
SY3428347494
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-iodopyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C10398-1G
CHF 96.74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C10398-1G
CHF 96.74
Iupac Name
4-chloro-5-iodopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2ClIN2/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H
InChIKey
BIWOQXBVRYUITN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10398.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)