Merck
SY3428347199
Synthonix Corporation
3-Amino-3-oxetanemethanamine oxalate
Größe auswählen
250 MG
CHF 390.68
500 MG
CHF 647.88
1 G
CHF 929.57
Lieferanten-SKU: A11911-250MG
CHF 390.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 390.68
500 MG
CHF 647.88
1 G
CHF 929.57
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A11911-250MG
CHF 390.68
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(aminomethyl)oxetan-3-amine oxalate
Inchi Code
1S/C4H10N2O.C2H2O4/c5-1-4(6)2-7-3-4;3-1(4)2(5)6/h1-3,5-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
ROZDRMGAUJSRDV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11911.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11911.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)