Wichtige Dokumente
SY3428347171
Synthonix Corporation
cis-4-(Boc-amino)-1-methylcyclohexanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A11756-1G
CHF 427.43
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A11756-1G
CHF 427.43
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-methylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(14)13-9-5-7-12(4,15)8-6-9/h9,15H,5-8H2,1-4H3,(H,13,14)/t9-,12+
InChIKey
DZKXFTPOGGFHOX-WVSHTKLVSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11756.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)