Merck
SY3397819314
Synthonix Corporation
5-Amino-1-tosyl-1H-pyrazolo-4-carbonitrile
Größe auswählen
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 182.48
25 G
CHF 549.90
Lieferanten-SKU: A10027-1G
CHF 90.62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 90.62
5 G
CHF 182.48
25 G
CHF 549.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A10027-1G
CHF 90.62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N4O2S/c1-8-2-4-10(5-3-8)18(16,17)15-11(13)9(6-12)7-14-15/h2-5,7H,13H2,1H3
InChIKey
IOVAWZLOAGNYBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10027.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10027.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)